2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7202-1G PC7202-5G
APOSPC7202-1GEA 30.8 EUR
APOSPC7202-1G APOSPC7202-5G
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile 98%
2-Fluoro-5-hydroxybenzenecarbonitrile
Formule: C₇H₄FNO
Smeltpunt: 98…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846514
CAS nummer: 104798-53-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III