2',3',4'-Trifluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC7202D-5G PC7202D-1G PC7202D-25G
APOSPC7202D-5GEA 24.9 EUR
APOSPC7202D-5G APOSPC7202D-1G APOSPC7202D-25G
2',3',4'-Trifluoroacetophenone 98%
2',3',4'-Trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₅F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061231
CAS nummer: 243448-15-9