2',4',5'-Trifluoroacetophenone 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2,4,5-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,4,5-Trifluoroacetophenone
PC7202J-100G PC7202J-25G PC7202J-5G
APOSPC7202J-100GEA 298 EUR
APOSPC7202J-100G APOSPC7202J-25G APOSPC7202J-5G
2',4',5'-Trifluoroacetophenone 99%
2',4',5'-Trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Kookpunt: 99…101 °C/20mmHg
Smeltpunt: –7 °C
Dichtheid: 1.331 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061193
CAS nummer: 129322-83-4