2-Fluoro-5-nitro-6-picoline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Fluoro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Fluoro-6-methyl-5-nitropyridine
PC7203-10G PC7203-25G
APOSPC7203-10GEA 77.6 EUR
APOSPC7203-10G APOSPC7203-25G
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline 98%
2-Fluoro-5-nitro-6-picoline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095071
CAS nummer: 18605-16-8