2-Chloro-3,6-difluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7205-5G PC7205-1G PC7205-25G
APOSPC7205-5GEA 103 EUR
APOSPC7205-5G APOSPC7205-1G APOSPC7205-25G
2-Chloro-3,6-difluoroanisole 98%
2-Chloro-3,6-difluoroanisole
Formule: C₇H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631451
CAS nummer: 261762-37-2