3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7207-5G PC7207-10G
APOSPC7207-5GEA 144 EUR
APOSPC7207-5G APOSPC7207-10G
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₄BrFN₂
Smeltpunt: 75…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659524
CAS nummer: 884495-22-1