3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7211-1G PC7211-5G
APOSPC7211-1GEA 220 EUR
APOSPC7211-1G APOSPC7211-5G
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
3-(4-Bromo-2-fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₉H₅BrFNO
MW: 242.05 g/mol
Smeltpunt: 116…118 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607907
CAS nummer: 267880-92-2