4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(2,2,2-trifluoroacetyl)benzoic acid
PC7214-1G PC7214-25G PC7214-5G
APOSPC7214-1GEA 51.2 EUR
APOSPC7214-1G APOSPC7214-25G APOSPC7214-5G
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid 97+%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formule: C₉H₅F₃O₃
MW: 218.13 g/mol
Smeltpunt: 177…179 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052340
CAS nummer: 58808-59-6