1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7217-10G PC7217-1G PC7217-5G
APOSPC7217-10GEA 1360 EUR
APOSPC7217-10G APOSPC7217-1G APOSPC7217-5G
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
1,3-Dimethyl-8-(trifluoromethyl)-1,5-dihydropyrido[3,2-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
Formule: C₁₀H₈F₃N₃O₃
Smeltpunt: 171…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607925
CAS nummer: 952183-38-9