1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,6-Difluoronitrobenzene
PC7218-100G PC7218-25G PC7218-5G
APOSPC7218-100GEA 197 EUR
APOSPC7218-100G APOSPC7218-25G APOSPC7218-5G
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene 98%
1,3-Difluoro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Kookpunt: 91…92 °C/11mmHg
Dichtheid: 1,503 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192035
CAS nummer: 19064-24-5
EINECS: 242-793-8