1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7219-10G PC7219-1G PC7219-5G
APOSPC7219-10GEA 1360 EUR
APOSPC7219-10G APOSPC7219-1G APOSPC7219-5G
1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
1,3-Dimethyl-4-(trifluoromethyl)-1,7-dihydro-6H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-6-one
Formule: C₉H₈F₃N₃O
Smeltpunt: 235…237 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06195730
CAS nummer: 94835-66-2