N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(N-Methylhydrazino)-3-(trifluoromethyl)pyridine
PC7221-1G PC7221-250MG PC7221-500MG
APOSPC7221-1GEA 0 EUR
APOSPC7221-1G APOSPC7221-250MG APOSPC7221-500MG
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
N-[3-(Trifluoromethyl)pyrid-2-yl]-N-methyl-hydrazine
Formule: C₇H₈F₃N₃
Kookpunt: 90 °C/15mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052298
CAS nummer: 175205-68-2