1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7223-10G PC7223-1G PC7223-5G
APOSPC7223-10GEA 534 EUR
APOSPC7223-10G APOSPC7223-1G APOSPC7223-5G
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
1-(4-Fluorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formule: C₉H₉FO₃S
Smeltpunt: 111…113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00202594
CAS nummer: 82652-17-3