4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7227-1G PC7227-5G
APOSPC7227-1GEA 51.2 EUR
APOSPC7227-1G APOSPC7227-5G
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
MW: 337.697 g/mol
Smeltpunt: 51…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07774162
CAS nummer: 874838-96-7
UN: 3261
ADR: 8 III