7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7236-100G PC7236-250G PC7236-25G
APOSPC7236-100GEA 27.8 EUR
APOSPC7236-100G APOSPC7236-250G APOSPC7236-25G
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formule: C₁₃H₉ClFNO₃
Smeltpunt: 242…245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00792458
CAS nummer: 86393-33-1
EINECS: 405-050-0