3,4-Difluorobenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7245-1G PC7245-5G PC7245-25G
APOSPC7245-1GEA 22 EUR
APOSPC7245-1G APOSPC7245-5G APOSPC7245-25G
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
3,4-Difluorobenzenesulphonamide
Formule: C₆H₅F₂NO₂S
MW: 193.17 g/mol
Smeltpunt: 89…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00728800
CAS nummer: 108966-71-8