4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7247-1G PC7247-5G
APOSPC7247-1GEA 149 EUR
APOSPC7247-1G APOSPC7247-5G
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid 98%
4-Bromo-1-fluoro-2-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₀H₇BBrFO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09027236
CAS nummer: 913836-09-6