Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate, Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-Fluorobenzoic acid methyl ester
PC7249-1G PC7249-25G PC7249-5G
APOSPC7249-1GEA 22 EUR
APOSPC7249-1G APOSPC7249-25G APOSPC7249-5G
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate 98%
Methyl-3-fluoro-4-nitrobenzoate
Formule: C₈H₆FNO₄
MW: 199.14 g/mol
Smeltpunt: 53…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08444027
CAS nummer: 185629-31-6