4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7250-1G PC7250-25G PC7250-5G
APOSPC7250-1GEA 22 EUR
APOSPC7250-1G APOSPC7250-25G APOSPC7250-5G
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 96%
4'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formule: C₉H₇F₃O
Kookpunt: 179…180 °C
Smeltpunt: 44289 °C
Dichtheid: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052338
CAS nummer: 394-59-2