Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC7256-100G PC7256-25G PC7256-1G PC7256-5G
APOSPC7256-100GEA 0 EUR
APOSPC7256-100G APOSPC7256-25G APOSPC7256-1G APOSPC7256-5G
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Perfluoro-3,6-dioxadecanoic acid
Formule: C₈HF₁₅O₄
Kookpunt: 55 °C/6mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094421
CAS nummer: 137780-69-9
UN: 3265
ADR: 8,III