2,3,4-Trifluoraniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7258-100G PC7258-250G PC7258-25G PC7258-500G
APOSPC7258-100GEA 24.9 EUR
APOSPC7258-100G APOSPC7258-250G APOSPC7258-25G APOSPC7258-500G
2,3,4-Trifluoraniline 99%
2,3,4-Trifluoraniline
Formule: C₆H₄F₃N
Kookpunt: 90…92 °C/48mmHg
Dichtheid: 1,393 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011737
CAS nummer: 3862-73-5
EINECS: 407-170-9
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III