2,4,6-Trifluoraniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7260-10G PC7260-250G PC7260-50G
APOSPC7260-10GEA 43.8 EUR
APOSPC7260-10G APOSPC7260-250G APOSPC7260-50G
2,4,6-Trifluoraniline 98%
2,4,6-Trifluoraniline
Formule: C₆H₄F₃N
Kookpunt: 57 °C/22mmHg
Smeltpunt: 33…37 °C
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007650
CAS nummer: 363-81-5
EINECS: 206-660-8
UN: 1325
ADR: 4.1,III