4-Bromo-2-fluoropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7262-1G PC7262-25G PC7262-5G PC7262-100G
APOSPC7262-1GEA 0 EUR
APOSPC7262-1G APOSPC7262-25G APOSPC7262-5G APOSPC7262-100G
4-Bromo-2-fluoropyridine
4-Bromo-2-fluoropyridine
Formule: C₅H₃BrFN
Kookpunt: 65 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04112504
CAS nummer: 128071-98-7