2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(Difluoromethoxy)-2-iodobenzene
PC7263-25G PC7263-5G
APOSPC7263-25GEA 155 EUR
APOSPC7263-25G APOSPC7263-5G
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
2-(Difluoromethoxy)iodobenzene
Formule: C₇H₅F₂IO
MW: 270.0153 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09749662
CAS nummer: 920981-12-0
UN: 1993
ADR: 3 III