2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7264-1G PC7264-500MG
APOSPC7264-1GEA 388 EUR
APOSPC7264-1G APOSPC7264-500MG
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂Cl₂F₃N
Kookpunt: 76 °C
Dichtheid: 1,542 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09749663
CAS nummer: 89719-92-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III