2-Bromo-6-fluoronaphthalene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7265-1G PC7265-5G
APOSPC7265-1GEA 55.5 EUR
APOSPC7265-1G APOSPC7265-5G
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
2-Bromo-6-fluoronaphthalene
Formule: C₁₀H₆BrF
Smeltpunt: 66…67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09763683
CAS nummer: 324-41-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable