2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7265M-25G
PC7265M-5G
APOSPC7265M-25GEA
109
EUR
APOSPC7265M-25G
APOSPC7265M-5G
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde 98%
2,4,6-Trifluorobenzaldehyde
Formule:
C₇H₃F₃O Kookpunt: 165 °C Smeltpunt: 63…68 °C Dichtheid: 1,407 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061197 CAS nummer: 58551-83-0 |