2,4,6-Trifluorobenzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7265X-10G PC7265X-5G
APOSPC7265X-10GEA 110 EUR
APOSPC7265X-10G APOSPC7265X-5G
2,4,6-Trifluorobenzamide 97%
2,4,6-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061199
CAS nummer: 82019-50-9