3,4,5-Trifluorobenzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7265Y-25G PC7265Y-5G PC7265Y-1G
APOSPC7265Y-25GEA 345 EUR
APOSPC7265Y-25G APOSPC7265Y-5G APOSPC7265Y-1G
3,4,5-Trifluorobenzamide
3,4,5-Trifluorobenzamide
Formule: C₇H₄F₃NO
Smeltpunt: 144…148 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083524
CAS nummer: 78324-75-1