3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (3-Fluoro-4-(propylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC7267-1G PC7267-5G
APOSPC7267-1GEA 226 EUR
APOSPC7267-1G APOSPC7267-5G
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₃BFNO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09258737
CAS nummer: 874289-15-3