1,2,4-Trifluorobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7270-100G PC7270-25G PC7270-500G
APOSPC7270-100GEA 40.9 EUR
APOSPC7270-100G APOSPC7270-25G APOSPC7270-500G
1,2,4-Trifluorobenzene 99%
1,2,4-Trifluorobenzene
Formule: C₆H₃F₃
Kookpunt: 89…91 °C
Dichtheid: 1,264 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000305
CAS nummer: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
UN: 1993
ADR: 3,II