2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Ethoxy-2,6-difluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-2,6-difluorobenzeneboronic acid
PC7272-1G PC7272-5G
APOSPC7272-1GEA 87.9 EUR
APOSPC7272-1G APOSPC7272-5G
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid 98%
2,6-Difluoro-3-ethoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BF₂O₃
Smeltpunt: 76…77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369735
CAS nummer: 849062-00-6