4-Bromo-2,3-difluoroanisole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2,3-difluoro-4-methoxybenzene
PC7278-5G PC7278-100G PC7278-25G
APOSPC7278-5GEA 38 EUR
APOSPC7278-5G APOSPC7278-100G APOSPC7278-25G
4-Bromo-2,3-difluoroanisole 98%
4-Bromo-2,3-difluoroanisole
Formule: C₇H₅BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368017
CAS nummer: 406482-22-2