2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7281Z-100G PC7281Z-250G PC7281Z-25G
APOSPC7281Z-100GEA 51.2 EUR
APOSPC7281Z-100G APOSPC7281Z-250G APOSPC7281Z-25G
2,4,5-Trifluorobenzoic acid 99%
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃F₃O₂
Smeltpunt: 98…99 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013306
CAS nummer: 446-17-3