2,3,4-Trifluorobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7283D-100G
PC7283D-25G
PC7283D-5G
APOSPC7283D-100GEA
68.7
EUR
APOSPC7283D-100G
APOSPC7283D-25G
APOSPC7283D-5G
2,3,4-Trifluorobenzonitrile 98%
2,3,4-Trifluorobenzonitrile
Formule:
C₇H₂F₃N Kookpunt: 116…118 °C/100mmHg Dichtheid: 1,12 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 68 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013288 CAS nummer: 143879-80-5 UN: 3276 ADR: 6.1,III |