2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7284-5G PC7284-25G PC7284-100G
APOSPC7284-5GEA 29.2 EUR
APOSPC7284-5G APOSPC7284-25G APOSPC7284-100G
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
2-Chloro-3,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Smeltpunt: 46…50 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631443
CAS nummer: 261762-39-4