2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7285-100G PC7285-25G PC7285-5G
APOSPC7285-100GEA 431 EUR
APOSPC7285-100G APOSPC7285-25G APOSPC7285-5G
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,3,4-Trifluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂ClF₃O
Kookpunt: 143…144 °C/130mmHg
Dichtheid: 1,522 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075078
CAS nummer: 157373-08-5
UN: 3265
ADR: 8,II