2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7285H-5G PC7285H-25G PC7285H-100G
APOSPC7285H-5GEA 22 EUR
APOSPC7285H-5G APOSPC7285H-25G APOSPC7285H-100G
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride 98%
2,4,6-Trifluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂ClF₃O
Kookpunt: 167…168 °C
Dichtheid: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00070810
CAS nummer: 79538-29-7
UN: 3265
ADR: 8,II