2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC7285L-25G
PC7285L-5G
APOSPC7285L-25GEA
116
EUR
APOSPC7285L-25G
APOSPC7285L-5G
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,4-Trifluorobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₅F₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00083551 CAS nummer: 144284-24-2 |