2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7285LB-5G PC7285LB-100G PC7285LB-25G
APOSPC7285LB-5GEA 29.2 EUR
APOSPC7285LB-5G APOSPC7285LB-100G APOSPC7285LB-25G
2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,3,6-Trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅F₃O
Smeltpunt: 43…44 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061205
CAS nummer: 114152-19-1