2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7285LD-25G PC7285LD-5G
APOSPC7285LD-25GEA 73 EUR
APOSPC7285LD-25G APOSPC7285LD-5G
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅F₃O
Kookpunt: 201…204 °C
Dichtheid: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061206
CAS nummer: 144284-25-3