2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7285LF-10G PC7285LF-25G
APOSPC7285LF-10GEA 55.5 EUR
APOSPC7285LF-10G APOSPC7285LF-25G
2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol 97%
2,4,6-Trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061207
CAS nummer: 118289-07-9