3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7285LH-1G PC7285LH-25G PC7285LH-5G
APOSPC7285LH-1GEA 22 EUR
APOSPC7285LH-1G APOSPC7285LH-25G APOSPC7285LH-5G
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol 97%
3,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅F₃O
Kookpunt: 203…204 °C
Dichtheid: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083527
CAS nummer: 220227-37-2