2,3,4-Trifluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene, α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluene
PC7285N-1G
PC7285N-5G
PC7285N-25G
APOSPC7285N-1GEA
22
EUR
APOSPC7285N-1G
APOSPC7285N-5G
APOSPC7285N-25G
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
Formule:
C₇H₄BrF₃ Dichtheid: 1,71 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061233 CAS nummer: 157911-55-2 UN: 3265 ADR: 8,III |