2,3,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC7285P-25G PC7285P-5G
APOSPC7285P-25GEA 191 EUR
APOSPC7285P-25G APOSPC7285P-5G
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,3,6-Trifluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrF₃
Kookpunt: 114 °C
Dichtheid: 1,718 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00061208
CAS nummer: 151412-02-1
UN: 3265
ADR: 8,II