2,4,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluene, 2-(Bromomethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
PC7285T-10G PC7285T-1G PC7285T-5G PC7285T-250MG
APOSPC7285T-10GEA 278 EUR
APOSPC7285T-10G APOSPC7285T-1G APOSPC7285T-5G APOSPC7285T-250MG
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide 97%
2,4,6-Trifluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061210
CAS nummer: 151411-98-2
UN: 3265
ADR: 8,III