3,4,5-Trifluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 5-(Bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene, α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluene
PC7285V-25G PC7285V-5G PC7285V-100G
APOSPC7285V-25GEA 96.4 EUR
APOSPC7285V-25G APOSPC7285V-5G APOSPC7285V-100G
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide 98%
3,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Formule: C₇H₄BrF₃
Kookpunt: 44…46 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,689 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083528
CAS nummer: 220141-72-0
UN: 3265
ADR: 8,II