3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7295-25G PC7295-5G
APOSPC7295-25GEA 32.2 EUR
APOSPC7295-25G APOSPC7295-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Smeltpunt: 133…135 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03412186
CAS nummer: 328-67-6