5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7302-1G PC7302-5G PC7302-25G
APOSPC7302-1GEA 22 EUR
APOSPC7302-1G APOSPC7302-5G APOSPC7302-25G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone 98%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyrimidinone
Formule: C₅H₅FN₂O₂
Smeltpunt: 204…208 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03265437
CAS nummer: 1480-96-2