2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2,2,2-Trifluoroethanesulphonyl chloride, (2,2,2-Trifluoroethyl)sulphonyl chloride
PC7304-1G PC7304-10G PC7304-5G
APOSPC7304-1GEA 76 EUR
APOSPC7304-1G APOSPC7304-10G APOSPC7304-5G
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride 97%
2,2,2-Trifluorothanesulphonyl chloride
Formule: C₂H₂ClF₃O₂S
Kookpunt: 140…141 °C
Dichtheid: 1,651 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 72 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007458
CAS nummer: 1648-99-3
EINECS: 216-713-7
UN: 3265
ADR: 8,II